Merck
COM497512868
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-(piperidin-1-yl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.27
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(1-piperidinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-2-13-10(12)6-9-11-7-4-3-5-8-11/h2-9H2,1H3
Clave InChI
MPAWVDTVWPPKJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-1655
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-1655
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)