Merck
COM490024899
Combi-Blocks, Inc.
4-(Ethanesulfonyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.23
Número MDL:
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H10O3S/c1-2-12(10,11)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
Clave InChI
QIFHJXTUYMXRID-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7198
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-7198
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)