Merck
COM490024440
Combi-Blocks, Inc.
2-methoxypyridin-3-ol hydrate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methoxypyridin-3-ol hydrate
Inchi Code
1S/C6H7NO2.H2O/c1-9-6-5(8)3-2-4-7-6;/h2-4,8H,1H3;1H2
Clave InChI
DUTAEMZYOYHDJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-6331
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)