COM448687786
Combi-Blocks, Inc.
4-Aminothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-amino-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO2S/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h1-2H,6H2,(H,7,8)
Clave InChI
CQGOUQDVWSOUPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YD-5545
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YD-5545
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)