COM448687554
Combi-Blocks, Inc.
7-bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
7-bromo-6-fluorobenzo[d]oxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2O/c8-5-3(9)1-2-4-6(5)12-7(10)11-4/h1-2H,(H2,10,11)
Clave InChI
HDCUAUAZLJDLHV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-3079
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-3079
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)