Merck
COM448685746
Combi-Blocks, Inc.
5-(2-Fluoro-5-methylphenyl)pyridin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.23
Número MDL:
Iupac Name
5-(2-fluoro-5-methylphenyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C12H11FN2/c1-8-2-4-11(13)10(6-8)9-3-5-12(14)15-7-9/h2-7H,1H3,(H2,14,15)
Clave InChI
MDZIEXYUPXYZGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4294
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4294
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)