Merck
COM448685137
Combi-Blocks, Inc.
3-Cyano-5-(4-cyanophenyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
5-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3,4'-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H8N2O/c15-8-10-1-3-12(4-2-10)13-5-11(9-16)6-14(17)7-13/h1-7,17H
Clave InChI
DIJDJBUVDVMXFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-3091
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-3091
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)