COM448685059
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Trifluoromethoxyphenyl)phenol
About This Item
Iupac Name
3'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-3-ol
Inchi Code
1S/C13H9F3O2/c14-13(15,16)18-12-6-2-4-10(8-12)9-3-1-5-11(17)7-9/h1-8,17H
Clave InChI
LIMNXHCEZHSIJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1835
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)