Merck
COM448684997
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Methylthiophenyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.3
Número MDL:
Iupac Name
2'-(methylsulfanyl)[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C13H12OS/c1-15-13-5-3-2-4-12(13)10-6-8-11(14)9-7-10/h2-9,14H,1H3
Clave InChI
RNTPTVOHSCYDPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1638
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1638
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)