Merck
COM448684868
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Chloro-4-methylphenyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.69
Número MDL:
Iupac Name
3'-chloro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H11ClO2/c1-9-2-3-12(8-13(9)15)10-4-6-11(7-5-10)14(16)17/h2-8H,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
DZNXCQWIKFPFKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1191
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1191
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)