Merck
COM448684408
Combi-Blocks, Inc.
7-Bromo-1-ethyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.1
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-1-ethyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-13-5-12-8-4-6(10(14)15)3-7(11)9(8)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
YYDGDSIIYVSFSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9214
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9214
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)