Merck
COM448669789
Combi-Blocks, Inc.
6-Fluoro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.17
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C9H8FNO2/c1-11-7-4-6(10)2-3-8(7)13-5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
RUJLVTDBNLWGNZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5795
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5795
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)