COM448669465
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-4-nitro-2-propoxybenzene
About This Item
Iupac Name
1-chloro-4-nitro-2-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-2-5-14-9-6-7(11(12)13)3-4-8(9)10/h3-4,6H,2,5H2,1H3
Clave InChI
KPMHBSITSXZPAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5293
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5293
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)