Merck
COM448668545
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-N-cyclopentyl-5-fluorobenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286.14
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-N-cyclopentyl-5-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C12H13BrFNO/c13-9-5-8(6-10(14)7-9)12(16)15-11-3-1-2-4-11/h5-7,11H,1-4H2,(H,15,16)
Clave InChI
DBBKTUWHYFNQSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4083
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4083
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)