Merck
COM448667684
Combi-Blocks, Inc.
O-Benzoyl-n-methylhydroxylamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.63
Número MDL:
Iupac Name
{[(methylamino)oxy]carbonyl}benzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO2.ClH/c1-9-11-8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,9H,1H3;1H
Clave InChI
FTCDQNQIGUCFSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5225
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-5225
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)