Merck
COM448655257
Combi-Blocks, Inc.
8H-Perfluorooctanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
396.08
Número MDL:
Iupac Name
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluorooctanoic acid
Inchi Code
1S/C8H2F14O2/c9-1(10)3(11,12)5(15,16)7(19,20)8(21,22)6(17,18)4(13,14)2(23)24/h1H,(H,23,24)
Clave InChI
AEBAYKKLSQLBDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1669
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1669
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)