Merck
COM448644383
Combi-Blocks, Inc.
5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-o-isopropylidene-d-ribofuranose
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
428.6
Número MDL:
Iupac Name
5-O-[tert-butyl(diphenyl)silyl]-2,3-O-(1-methylethylidene)-D-ribofuranose
Inchi Code
1S/C24H32O5Si/c1-23(2,3)30(17-12-8-6-9-13-17,18-14-10-7-11-15-18)26-16-19-20-21(22(25)27-19)29-24(4,5)28-20/h6-15,19-22,25H,16H2,1-5H3/t19-,20-,21-,22?/m1/s1
Clave InChI
OOVHEXLXHQNNLL-NJTYFVPYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-0047
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-0047
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)