Merck
COM448639063
Combi-Blocks, Inc.
1-[Phenyl(pyridin-2-yl)methyl]piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.35
Número MDL:
Iupac Name
1-[phenyl(2-pyridinyl)methyl]piperazine
Inchi Code
1S/C16H19N3/c1-2-6-14(7-3-1)16(15-8-4-5-9-18-15)19-12-10-17-11-13-19/h1-9,16-17H,10-13H2
Clave InChI
DFOZOWZBUMYFDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-3567
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-3567
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)