COM448637630
Combi-Blocks, Inc.
2-[2-Methyl-7-(trifluoromethyl)-1h-indol-3-yl]ethanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-[2-methyl-7-(trifluoromethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13F3N2.ClH/c1-7-8(5-6-16)9-3-2-4-10(11(9)17-7)12(13,14)15;/h2-4,17H,5-6,16H2,1H3;1H
Clave InChI
XNDORQLPOLINRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1779
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)