Merck
COM448637542
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-5-bromo-3-(diethylamino)pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.12
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-N~3~,N~3~-diethyl-2,3-pyrazinediamine
Inchi Code
1S/C8H13BrN4/c1-3-13(4-2)8-7(10)11-5-6(9)12-8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,11)
Clave InChI
UPBXLNNIEQKSAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1676
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1676
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)