Merck
COM448635030
Combi-Blocks, Inc.
6-Acetamido-3-chloropicolinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.61
Número MDL:
Iupac Name
6-(acetylamino)-3-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c1-4(12)10-6-3-2-5(9)7(11-6)8(13)14/h2-3H,1H3,(H,13,14)(H,10,11,12)
Clave InChI
KSBJMIADAUOHHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1145
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1145
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)