Merck
COM448632499
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.58
Número MDL:
Iupac Name
N-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5;/h6-9,15H,1-5H3;1H
Clave InChI
TXWKDXZBDMPVFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1183
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1183
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)