Merck
COM448622625
Combi-Blocks, Inc.
3-Nitro-4'-(piperidinocarbonyl)biphenyl
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
310.35
Número MDL:
Iupac Name
1-[(3'-nitro[1,1'-biphenyl]-4-yl)carbonyl]piperidine
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c21-18(19-11-2-1-3-12-19)15-9-7-14(8-10-15)16-5-4-6-17(13-16)20(22)23/h4-10,13H,1-3,11-12H2
Clave InChI
VPPHDQBSFQBXOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0333
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0333
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)