COM448622459
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Fluoro-4-methylphenyl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3'-fluoro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FN/c1-10-2-5-13(8-14(10)15)12-6-3-11(9-16)4-7-12/h2-8H,1H3
Clave InChI
YAECPXFOMDFTCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0092
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)