Merck
COM448622446
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)toluene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.71
Número MDL:
Iupac Name
3'-chloro-4'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C14H13ClO/c1-10-3-4-12(9-14(10)15)11-5-7-13(16-2)8-6-11/h3-9H,1-2H3
Clave InChI
TVMCRMXGSKSRJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0078
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0078
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)