Merck
COM448621536
Combi-Blocks, Inc.
4-Methyl-1-trityl-1H-imidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
324.43
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-1-trityl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C23H20N2/c1-19-17-25(18-24-19)23(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22/h2-18H,1H3
Clave InChI
GDROHFZOCLUMKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1543
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-1543
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)