Merck
COM448620710
Combi-Blocks, Inc.
5-(2,3-Dichlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.06
Número MDL:
Iupac Name
5-(2,3-dichlorophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H5Cl2NO3/c11-6-3-1-2-5(7(6)12)9-8(10(14)15)13-4-16-9/h1-4H,(H,14,15)
Clave InChI
UEDACSDCBQKSEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6237
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6237
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)