Merck
COM448620257
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.13
Número MDL:
Iupac Name
1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H7F3N2/c1-2-11-4-3-5(10-11)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
DMKCKVIESYGHDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3934
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3934
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)