Merck
COM448620238
Combi-Blocks, Inc.
[4-(Pyrrol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.69
Número MDL:
Iupac Name
[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.ClH/c12-9-10-3-5-11(6-4-10)13-7-1-2-8-13;/h1-8H,9,12H2;1H
Clave InChI
FINGFRBGAKNYGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3910
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3910
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)