COM448620167
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Methylphenyl)carbonyl-1-tosylpyrrole
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Iupac Name
(4-methylphenyl){1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrol-3-yl}methanone
Inchi Code
1S/C19H17NO3S/c1-14-3-7-16(8-4-14)19(21)17-11-12-20(13-17)24(22,23)18-9-5-15(2)6-10-18/h3-13H,1-2H3
Clave InChI
LBXUAWLWBIQOMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3820
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)