Merck
COM448619904
Combi-Blocks, Inc.
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)thiourea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.11
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-bromo-2-fluorophenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C7H6BrFN2S/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Clave InChI
GOWRWGYTXLKMHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3369
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3369
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)