Merck
COM448619856
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-(4-Bromopyrazol-1-yl)ethyl)phthalimide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
320.15
Número MDL:
Iupac Name
2-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C13H10BrN3O2/c14-9-7-15-16(8-9)5-6-17-12(18)10-3-1-2-4-11(10)13(17)19/h1-4,7-8H,5-6H2
Clave InChI
WFIYPADYPQQLNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3287
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3287
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)