COM448619186
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Bromo-4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
About This Item
Iupac Name
4-(2-bromo-4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C11H12BrNO4/c12-10-7-8(13(14)15)1-2-11(10)17-9-3-5-16-6-4-9/h1-2,7,9H,3-6H2
Clave InChI
YSKAVPMKTKFJEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-2133
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)