Merck
COM448618052
Combi-Blocks, Inc.
4-(Cyclopentylsulfanyl)phenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.12
Número MDL:
Iupac Name
4-(cyclopentylsulfanyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO2S/c13-12(14)9-5-7-11(8-6-9)15-10-3-1-2-4-10/h5-8,10,13-14H,1-4H2
Clave InChI
IFVIXXGONOTAIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-1540
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-1540
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)