Merck
COM448617903
Combi-Blocks, Inc.
N'-Cyclopentylidene-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.39
Número MDL:
Iupac Name
N'-cyclopentylidene-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C14H20N2O2S/c1-10-8-11(2)14(12(3)9-10)19(17,18)16-15-13-6-4-5-7-13/h6,8-9,15-16H,4-5,7H2,1-3H3
Clave InChI
CBECUDVNASHVEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9118
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CS-9118
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)