COM448617514
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Bromophenyl)cyclopropane-1-carboxamide
About This Item
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-8-3-1-2-7(6-8)10(4-5-10)9(12)13/h1-3,6H,4-5H2,(H2,12,13)
Clave InChI
ZYCUXFZMAUTWTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5275
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)