Merck
COM448617477
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)cinnamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.11
Número MDL:
Iupac Name
ethyl (2E)-3-[2-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C12H10BrF3O2/c1-2-18-11(17)6-3-8-7-9(12(14,15)16)4-5-10(8)13/h3-7H,2H2,1H3/b6-3+
Clave InChI
NNMQWHUPGNKHNG-ZZXKWVIFSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5217
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5217
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)