Merck
COM448615314
Combi-Blocks, Inc.
2-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.05
Número MDL:
Iupac Name
2-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO4/c13-12(14)9-5-1-2-6-10(9)16-11-7-3-4-8-15-11/h1-2,5-6,11,13-14H,3-4,7-8H2
Clave InChI
LLKRMUSMQFLZLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5858
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-5858
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)