Merck
COM448614659
Combi-Blocks, Inc.
3,5-Difluoro-4-isopropoxy-2-methylphenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.02
Número MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-4-isopropoxy-2-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BF2O3/c1-5(2)16-10-8(12)4-7(11(14)15)6(3)9(10)13/h4-5,14-15H,1-3H3
Clave InChI
UEQAIZUGLYZKNX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4118
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4118
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)