Merck
COM448613206
Combi-Blocks, Inc.
(2-Ethoxy-4-methylquinolin-6-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.06
Número MDL:
Iupac Name
(2-ethoxy-4-methylquinolin-6-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H14BNO3/c1-3-17-12-6-8(2)10-7-9(13(15)16)4-5-11(10)14-12/h4-7,15-16H,3H2,1-2H3
Clave InChI
KIQDTWQAZIXAPK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0496
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0496
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)