Merck
COM448613089
Combi-Blocks, Inc.
(6-Chloroquinolin-4-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.42
Número MDL:
Iupac Name
(6-chloroquinolin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H7BClNO2/c11-6-1-2-9-7(5-6)8(10(13)14)3-4-12-9/h1-5,13-14H
Clave InChI
WLGIDSVNUPMIFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0358
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0358
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)