Merck
COM448612362
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-5-chloro-2-ethoxyaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.52
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-ethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H9BrClNO/c1-2-12-8-3-5(9)6(10)4-7(8)11/h3-4H,2,11H2,1H3
Clave InChI
ZYVZHJVGFUZPNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3191
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3191
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)