Merck
CIAH9A628607
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,3-Dimethyl-6-nitro-2,3-dihydro-1H-indole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.22
Número MDL:
bp
301.7C at 760 mmHg
mp
58-59C
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-nitroindoline
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c1-10(2)6-11-9-5-7(12(13)14)3-4-8(9)10/h3-5,11H,6H2,1-2H3
Clave InChI
OBRVKOVWGSBITQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/179898-72-7.html
Boiling point
301.7C at 760 mmHg
Melting Point
58-59C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0028058.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)