CIAH99BC9EF3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(2-chloropyrimidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20ClN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-5-10(6-9-18)11-4-7-16-12(15)17-11/h4,7,10H,5-6,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
QLZAPBRELYGZIY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0171754.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)