CIAH998D8195
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Diethyl 2-formylsuccinate
About This Item
bp
260.32 C at 760 mmHg
Iupac Name
diethyl (2E)-2-(hydroxymethylene)butanedioate
Inchi Code
1S/C9H14O5/c1-3-13-8(11)5-7(6-10)9(12)14-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
LHHLYOVYBZWIGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0140696.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)