Merck
CIAH998D7FB8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Bromo-4-formylbenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.03
Número MDL:
bp
348.5C at 760 mmHg
Iupac Name
2-bromo-4-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrNO/c9-8-3-6(5-11)1-2-7(8)4-10/h1-3,5H
Clave InChI
UTYYRLJAFLKUTL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89891-70-3.html
Boiling point
348.5C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0060340.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)