Merck
CIAH9917A3F6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,3,6-Trimethyl-1h-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.22
Número MDL:
Iupac Name
1,3,6-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-5-4-7(10(14)15)8-6(2)12-13(3)9(8)11-5/h4H,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
RDFKCZQFWJDUEX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/886503-44-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0243736.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)