Merck
CIAH99179B2F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(4-Bromophenyl)[(tert-butoxycarbonyl)amino]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
330.18
Número MDL:
bp
465.1+-40.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
(4-bromophenyl)[(tert-butoxycarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C13H16BrNO4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-4-6-9(14)7-5-8/h4-7,10H,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clave InChI
HFPMULXPVQWEJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/917925-71-4.html
Boiling point
465.1+-40.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0070379.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)