CIAH98DE37D2
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Methyl-6-oxo-1-(propan-2-yl)-1h,6h,7h-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-isopropyl-3-methyl-6-oxo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13N3O3/c1-5(2)14-10-9(6(3)13-14)7(11(16)17)4-8(15)12-10/h4-5H,1-3H3,(H,12,15)(H,16,17)
Clave InChI
MDWOQBMDDFJUOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0264276.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)