Merck
CIAH98D1F764
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.07
Número MDL:
bp
306.9+-37.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-methyl-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O/c1-4-5(8)3-10-7(11-2)6(4)9/h3H,9H2,1-2H3
Clave InChI
PFIKOULGWGXGPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1366131-38-5.html
Boiling point
306.9+-37.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0212427.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)